Merck
KEY267019995
Key Organics / BIONET
2-(diethylamino)pyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
50 - 51
Iupac Name
2-(diethylamino)-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H12N4/c1-3-13(4-2)9-11-6-5-8(7-10)12-9/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
SLDCVYJSQXNFSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0234
Melting Point
50 - 51
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0234
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)