Merck
KEY267019881
Key Organics / BIONET
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
128 - 130
Iupac Name
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO4/c1-15-6-3-7(11(14)16-2)10-8(4-6)13-9(5-12)17-10/h3-4H,5H2,1-2H3
Clave InChI
BGOWQQSPNNKIAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0048
Melting Point
128 - 130
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0048
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)