KEY250699981
Key Organics / BIONET
3-chloro-5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
About This Item
mp
144C (Dec)
Iupac Name
3-chloro-5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClN2O2/c8-5-1-4(2-9)3-10-6(5)7(11)12/h1,3H,(H,11,12)
Clave InChI
NHQRPMDOQOKWPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0720
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)