Merck
KEY154404389
Key Organics / BIONET
2-(4-cyclohexylphenyl)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-cyclohexylphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C16H22O2/c1-2-15(16(17)18)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h8-12,15H,2-7H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
YNSJAZMOLOFJTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-2597
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-2597
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)