Merck
KEY128003918
Key Organics / BIONET
2-(4-heptylphenyl)-1,3-thiazolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.45
Número MDL:
mp
67 - 69
Iupac Name
2-(4-heptylphenyl)-1,3-thiazolidine
Inchi Code
1S/C16H25NS/c1-2-3-4-5-6-7-14-8-10-15(11-9-14)16-17-12-13-18-16/h8-11,16-17H,2-7,12-13H2,1H3
Clave InChI
YATIBVVJYZDFRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KA-0739
Melting Point
67 - 69
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KA-0739
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)