KEY090496800
Key Organics / BIONET
ethyl 2-methyl-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
About This Item
mp
193 - 195
Iupac Name
ethyl 2-methyl-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O6/c1-3-19-11(16)12(2)10(15)13-8-5-4-7(14(17)18)6-9(8)20-12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,13,15)
Clave InChI
JFDLUXBCPNBWPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CA-0827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)