Merck
KEY087886795
Key Organics / BIONET
methyl 3,5-diaminobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
133 - 135
Iupac Name
methyl 3,5-diaminobenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,9-10H2,1H3
Clave InChI
IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-060
Melting Point
133 - 135
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)