Merck
KEY087886581
Key Organics / BIONET
2-bromo-1-[2,3-dichloro-4-(ethanesulfonyl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
360.06
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
113 - 115
Iupac Name
2-bromo-1-[2,3-dichloro-4-(ethylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H9BrCl2O3S/c1-2-17(15,16)8-4-3-6(7(14)5-11)9(12)10(8)13/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI key
JWJCTECZTPRUEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2M-533S
Melting Point
113 - 115
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2M-533S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)