KEY048961943
Key Organics / BIONET
5-nitro-2-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
mp
230 - 233
Iupac Name
5-nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O4/c14-11(15)9-7-8(13(16)17)3-4-10(9)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
RQSZZLSHECUEDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7Y-0712
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)