KEY007387444
Key Organics / BIONET
methyl 4-(4-formyl-2-nitrophenoxy)benzoate
About This Item
mp
103 - 105
Iupac Name
methyl 4-(4-formyl-2-nitrophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C15H11NO6/c1-21-15(18)11-3-5-12(6-4-11)22-14-7-2-10(9-17)8-13(14)16(19)20/h2-9H,1H3
Clave InChI
MVAAQVNRRYCLNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12R-0265
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)