Merck
KEY007386084
Key Organics / BIONET
1-(4-nitrobenzoyl)piperidin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.24
Número MDL:
mp
118 - 120
Iupac Name
1-(4-nitrobenzoyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c15-11-5-7-13(8-6-11)12(16)9-1-3-10(4-2-9)14(17)18/h1-4H,5-8H2
Clave InChI
LQQFSAFLSZJSEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3T-0014
Melting Point
118 - 120
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3T-0014
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)