Merck
KEY007385120
Key Organics / BIONET
(5E)-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.24
Número MDL:
mp
300 - 301
Iupac Name
(5E)-5-(4-hydroxybenzylidene)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H7NO3S/c12-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)11-10(14)15-8/h1-5,12H,(H,11,13,14)/b8-5+
Clave InChI
ARHIHDVVUHVQCP-VMPITWQZSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0828
Melting Point
300 - 301
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0828
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)