Merck
KEY007384965
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.28
Número MDL:
mp
124 - 126
Iupac Name
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H11NO6S/c1-17-10(13)6-19-9-4-3-7(11(14)18-2)5-8(9)12(15)16/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
LSIHUAFAGCYMQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11N-522S
Melting Point
124 - 126
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11N-522S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)