KEY004181695
Key Organics / BIONET
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
mp
166 - 168
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-beta-alanine
Inchi Code
1S/C15H21NO4S/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(9-13(17)18)10-5-7-11(21-4)8-6-10/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)
Clave InChI
NNEZAROGWHIRJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9R-0627
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)