Merck
KEY003450018
Key Organics / BIONET
(quinolin-6-yl)thiourea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
215 - 217
Iupac Name
N-(6-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-12-9/h1-6H,(H3,11,13,14)
Clave InChI
PNVSGRJLTPVPTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-065
Melting Point
215 - 217
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-065
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)