Merck
KEY001148312
Key Organics / BIONET
3-phenyl-2,1-benzoxazole-5-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
MDL number:
mp
158 - 160
Iupac Name
3-phenyl-2,1-benzisoxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c16-9-10-6-7-13-12(8-10)14(17-15-13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
InChI key
HBKIUYNVKNTXMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7H-911
Melting Point
158 - 160
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7H-911
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)