Merck
KEY001140240
Key Organics / BIONET
5-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.74
Número MDL:
mp
189 - 190
Iupac Name
5-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2S2/c10-5-1-3-6(4-2-5)15-9-7(8(13)14)11-12-16-9/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
NDYKFFAREALEPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5G-408S
Melting Point
189 - 190
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5G-408S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)