KEY001135931
Key Organics / BIONET
{2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]pyridin-3-yl}methanol
About This Item
mp
121 - 124
Iupac Name
{2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-3-pyridinyl}methanol
Inchi Code
1S/C13H13NOS/c1-10-4-6-12(7-5-10)16-13-11(9-15)3-2-8-14-13/h2-8,15H,9H2,1H3
Clave InChI
RSXCFLONDAMSEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-302S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)