Merck
KEY001126871
Key Organics / BIONET
3-amino-4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.75
Número MDL:
mp
92 - 94
Iupac Name
3-amino-4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H9ClN2S/c14-10-2-4-11(5-3-10)17-13-6-1-9(8-15)7-12(13)16/h1-7H,16H2
Clave InChI
YMANFQMMJMRHMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11K-534S
Melting Point
92 - 94
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-534S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)