Merck
KEY001123274
Key Organics / BIONET
1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.17
Número MDL:
mp
310C
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-11-9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
IMEDZEDITFIMAK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10B-046
Melting Point
310C
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10B-046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)