JWPH98890B08
J & W Pharmlab LLC
2-(2-Fluoro-phenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
About This Item
Iupac Name
2-(2-fluorophenyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulfonate
Inchi Code
1S/C12H8FN3.CH4O3S/c13-9-4-2-1-3-8(9)12-15-10-5-6-14-7-11(10)16-12;1-5(2,3)4/h1-7H,(H,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Clave InChI
OVGLZVJGOQMWQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0061M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)