JWPH987BDEFC
J & W Pharmlab LLC
3-Hydroxy-4-methyl-benzoic acid hydrazide
About This Item
Iupac Name
3-hydroxy-4-methylbenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5-2-3-6(4-7(5)11)8(12)10-9/h2-4,11H,9H2,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
DKWHASKCFWELRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1227
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1227
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)