Merck
JWPH96F162D2
J & W Pharmlab LLC
4-Aminomethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-(aminomethyl)furan-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NO3.ClH/c1-10-7(9)6-2-5(3-8)4-11-6;/h2,4H,3,8H2,1H3;1H
Clave InChI
GJHXIXOJUISKME-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1075S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1075S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)