Merck
JWPH9446CAA9
J & W Pharmlab LLC
2,6-Diaza-spiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester tosylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
384.5
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.C7H8O3S/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)4-5-12-6-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h12H,4-8H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
PUYIKWVGATVKKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0024T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0024T
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)