Merck
JWPH942F3D7F
J & W Pharmlab LLC
4-Amino-pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Iupac Name
4-aminopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-6-2-1-3-11-7(6)5(4-10-11)8(12)13/h1-4H,9H2,(H,12,13)
Clave InChI
YBPBUACMBJHVJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0442
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0442
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)