Merck
JWPH74A3E183
J & W Pharmlab LLC
6-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-7-4-3-5-9-12-8(11(15)16-2)6-10(14)13(7)9/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DZLKRZUKKPCVKO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0565
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0565
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)