Merck
JWPH3249ED63
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-11-6-9-8-5-4-7-2-3-10(5)6/h7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LJVHHHFNCBLTHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)