Merck
JWPH3249EBF1
J & W Pharmlab LLC
2-(4-Fluoro-phenyl)-thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6FNOS/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-12-9(5-13)6-14-10/h1-6H
Clave InChI
JICLYSLZMLTUSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0065
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0065
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)