JWPH3249E7CD
J & W Pharmlab LLC
5-Phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c13-11(14)9-6-10(12-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,12H,6-7H2,(H,13,14);1H
Clave InChI
LTODWHNBIBLORS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0208S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)