Merck
JWPH3249E501
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dihydro-pyrano[2,3-b]pyridin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,3-dihydro-4H-pyrano[2,3-b]pyridin-4-one
Inchi Code
1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-11-8-6(7)2-1-4-9-8/h1-2,4H,3,5H2
Clave InChI
BRXWJQKRZSDABL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1172
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R1172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)