Merck
JWPH3249E39A
J & W Pharmlab LLC
4-[2-(5-Bromo-pyridin-2-yloxy)-ethyl]-morpholine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.62
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-((5-bromopyridin-2-yl)oxy)ethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2.ClH/c12-10-1-2-11(13-9-10)16-8-5-14-3-6-15-7-4-14;/h1-2,9H,3-8H2;1H
Clave InChI
QQIDGKXRQNWGRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
white powder
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0683S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0683S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)