Merck
JWPH3249E272
J & W Pharmlab LLC
Ethyl 5-nitro-nicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-nitronicotinate
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c1-2-14-8(11)6-3-7(10(12)13)5-9-4-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
DMCBVKXZBZVCTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0354
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0354
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)