Merck
JWPH3249DF0B
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
Iupac Name
6-bromopyrrolo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-2-1-5-3-10-6(8(12)13)4-11(5)7/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
CNULAWGZSOSLHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0506
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0506
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)