Merck
JWPH3249DDCF
J & W Pharmlab LLC
2-(4-Methoxy-phenyl)-piperazine hydrogen acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)piperazine acetate
Inchi Code
1S/C11H16N2O.C2H4O2/c1-14-10-4-2-9(3-5-10)11-8-12-6-7-13-11;1-2(3)4/h2-5,11-13H,6-8H2,1H3;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
LSXZIYSXUKXZSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0127A
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0127A
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)