Merck
JWPH3249D89B
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-2,4-dimethyl-oxazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.01
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dimethyl-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNO/c1-3-5(6)8-4(2)7-3/h1-2H3
Clave InChI
IPCANAGBSFRNQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)