JWPH3249D7DE
J & W Pharmlab LLC
2-(4-Benzyloxy-phenyl)-oxazol-4-yl-methylamine
About This Item
Iupac Name
{2-[4-(benzyloxy)phenyl]-1,3-oxazol-4-yl}methanamine
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c18-10-15-12-21-17(19-15)14-6-8-16(9-7-14)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,12H,10-11,18H2
Clave InChI
NJPXTQJYUAGDHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)