JWPH3249D78C
J & W Pharmlab LLC
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-2-ylamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11;/h3,5,7,10H,2,4,6,12H2,1H3;1H
Clave InChI
VANKCRQVOCWUPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/55R0004S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)