JWPH3249D636
J & W Pharmlab LLC
2-Boc-1,2,3,4-Tetrahydro-[2,7]naphthyridine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3,4-dihydro[2,7]naphthyridine-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-5-10-4-6-14-8-11(10)9-15/h4,6,8H,5,7,9H2,1-3H3
Clave InChI
YSBUHVVKNBTNOD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0351
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)