Merck
JWPH3249D407
J & W Pharmlab LLC
2-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-6(4-12)5-1-2-10-3-7(5)11-8/h1-4,11H
Clave InChI
HZHCVGZCMAMZKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0623
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/48R0623
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)