Merck
JWPH3249D238
J & W Pharmlab LLC
3-Pyridin-4-yl-1H-indazol-5-ylamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(pyridin-4-yl)-1H-indazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10N4.2ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(16-15-11)8-3-5-14-6-4-8;;/h1-7H,13H2,(H,15,16);2*1H
Clave InChI
UPXYXWBIJGUDRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0594S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0594S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)