Merck
JWPH3249C22C
J & W Pharmlab LLC
2,2,2-Trimethoxy-acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trimethoxyacetamide
Inchi Code
1S/C5H11NO4/c1-8-5(9-2,10-3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
Clave InChI
YOZNFBAWELBSTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0291
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0291
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)