Merck
JWPH3249C0AE
J & W Pharmlab LLC
Methyl 2-bromo-3-(4-bromo-phenyl)-propionate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
322
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-3-(4-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10Br2O2/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
Clave InChI
YRZAFKNONVRFNF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0006
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0006
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)