Documentos clave
ELGH9602CA5D
Exelgen Discovery Ltd.
3-(Piperazin-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.22
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-piperazinyl)-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H11N5/c10-7-8-9(13-2-1-12-8)14-5-3-11-4-6-14/h1-2,11H,3-6H2
Clave InChI
WPPOBKHQDPIZPS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)