Merck
ENAH987FA7E6
Enamine
4-(bromomethylidene)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.52
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(bromomethylene)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10BrN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h5,8H,1-4H2;1H
Clave InChI
NJMVLQLBGCQJLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573020
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)