Merck
ENAH987FA795
Enamine
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.14
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-(1,3-dioxolan-2-ylidene)acetate
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c1-10-6(9)5(4-8)7-11-2-3-12-7/h2-3H2,1H3
InChI key
RYSQZTWXZAZOHZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248686
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)