Merck
ENAH97EDED76
Enamine
2-[1-(2-methylpropyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
290.24
MDL number:
Iupac Name
2-(1-isobutyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3.2ClH/c1-10(2)9-16-12-6-4-3-5-11(12)15-13(16)7-8-14;;/h3-6,10H,7-9,14H2,1-2H3;2*1H
InChI key
YWLYEYTZAURENU-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7381562
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7381562
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)