Merck
ENAH97EDDC3E
Enamine
5-phenylpent-4-ynoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
mp
99-100
Iupac Name
5-phenyl-4-pentynoic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2/c12-11(13)9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,5,9H2,(H,12,13)
Clave InChI
ZHCGPXAMIOKTJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131116
Melting Point
99-100
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8131116
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)