Merck
ENAH97BFBE29
Enamine
tert-butyl 4-(2-bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.25
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-bromophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21BrN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-7-5-4-6-12(13)16/h4-7H,8-11H2,1-3H3
InChI key
QEKMJBDSLYRIKY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7361192
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)