Merck
ENAH97BD129A
Enamine
5-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzene-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)isophthalic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c1-8-3-4-9(2)15(8)12-6-10(13(16)17)5-11(7-12)14(18)19/h3-7H,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Clave InChI
CHAZFPQECCPFQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16200769
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16200769
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)