ENAH97BD0F05
Enamine
6-[methyl(propyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-[methyl(propyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-6-12(2)9-5-4-8(7-11-9)10(13)14/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
AJWIZXYVDOQHND-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4231812
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)